ContactUsLinkComponent
Industrial gloves, HyFlex® 11-816
Industrial gloves, HyFlex® 11-816
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Industrial gloves, HyFlex® 11-816
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • ANSE11-816/8
  • ANSE11-816/10
  • ANSE11-816/11
  • ANSE11-816/6
  • ANSE11-816/7
  • ANSE11-816/9
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • Latex/bez latexu:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Pudrované/nepudrované:
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Materiál vložky:
  • Nylon/Spandex
  • Nylon/Spandex
  • Nylon/Spandex
  • Nylon/Spandex
  • Nylon/Spandex
  • Nylon/Spandex
  • Provedení:
  • Palm foam nitrile coated
  • Palm foam nitrile coated
  • Palm foam nitrile coated
  • Palm foam nitrile coated
  • Palm foam nitrile coated
  • Palm foam nitrile coated
  • Rozchod:
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • Typ manžety:
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Norma EN:
  • EN 388:2016 (4121A)
  • EN 388:2016 (4121A)
  • EN 388:2016 (4121A)
  • EN 388:2016 (4121A)
  • EN 388:2016 (4121A)
  • EN 388:2016 (4121A)
  • Antistatický:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +