Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Pokročilé
Pokročilé
SDS
Certifikáty
Údaje o výrobci
0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
PIPES monosodná sůl
PIPES monosodná sůl, hydrate ≥99%
PIPES monosodná sůl, hydrate ≥99%
ABCRAB133975.0100
:
abcr
:
PIPES monosodná sůl, hydrate ≥99%
ABCRAB133975.0100
:
abcr
:
Typ balení:
Glass bottle for solids
Bal.:
100 g
Sekvence:
3401
:
:
14,7479
:
>300 °C
:
Ambient
:
233-005-3
:
10010-67-0
:
C₈H₁₇N₂NaO₆S₂
:
MFCD00065472