Orders LinkContactUsLinkComponent
Triacetin ≥99%, TECHNICAL
Triacetin ≥99%, TECHNICAL
5037, Glass bottle, 1 L
Katalogové číslo 24391.296
Dodavatel:   VWR Chemicals
Triacetin ≥99%, TECHNICAL
Katalogové číslo 24391.296
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  102-76-1
Triacetin ≥99%, TECHNICAL
Triacetin ≥99%, TECHNICAL
5037, Glass bottle, 1 L
Přejít na:
Číslo CAS:  102-76-1
Price
7 030,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyma:  Glyceryl triacetate, Propane-1,2,3-triyl triacetate, Glycerol triacetate
  • Číslo CAS:102-76-1
  • Vzorec:C₉H₁₄O₆
  • MDL číslo:MFCD00008716
  • Molecular Weight:218.21
  • Merck Index:13,09664
  • Bod varu:258 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:4 °C
  • Hustota:1,1596 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:138 °C (ot. pohárek)
  •  :Density: 1,1596 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:203-051-9
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Refractive index (20°C):
    1.429 - 1.434
  • Water:
    Max. 0.2 %
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifikace