ContactUsLinkComponent
Chlorid-oxid zirkoničitý oktahydrát analytical reagent, Supelco®
Corrosive
Chlorid-oxid zirkoničitý oktahydrát analytical reagent, Supelco®
Catalog # 1.08917.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Corrosive
Chlorid-oxid zirkoničitý oktahydrát analytical reagent, Supelco®
Catalog # 1.08917.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    100 g
  • Sekvence:
    3401
Specifications
Specification Test Results
  • Solubility:
    (20 °C) soluble
  • Molar Mass:
    322.28 g/mol
  • Bulk Density:
    800 kg/m3
  • Density:
    1.91 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Specification Test Results
About this item
 :
Melting Pt:> 150 °C
Density:1,91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
UN:3260
ADR:8,II
 :M-Clarity™ quality level = MQ300
EINECS:231-717-9
 :GHS05
CAS Number:13520-92-8
Formula:Cl₂OZr·8H₂O
MDL Number:MFCD00149898