ContactUsLinkComponent
Fosfinát sodný monohydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fosfinát sodný monohydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Catalog # 27898.297
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Fosfinát sodný monohydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Catalog # 27898.297
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024
Specifications
Specification Test Results
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 10 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 0.02 %
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 0.1 %
  • Ca (Calcium):
    Max. 0.05 %
  • Fe (Iron):
    Max. 10 ppm
Specification Test Results
About this item
 :
Melting Pt:90 °C
Density:0,8 g/cm³ (20 °C)
EINECS:231-669-9
CAS Number:10039-56-2
Formula:NaH₂PO₂·H₂O
MDL Number:MFCD06252379