ContactUsLinkComponent
Síran měďnatý 0.1 mol/l, Titripur® volumetric solution, Supelco®
Životní prostředí
Síran měďnatý 0.1 mol/l, Titripur® volumetric solution, Supelco®
Katalogové číslo 1.02784.1000
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Životní prostředí
Síran měďnatý 0.1 mol/l, Titripur® volumetric solution, Supelco®
Katalogové číslo 1.02784.1000
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Form:
    liquid
  • Amount-of-substance concentration:
    0.0995 - 0.1005
  • Measurement uncertainty:
    +/- 0.0003
  • Traceability:
    NIST SRM
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Hustota:1,02 g/m3 (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-847-6
ADR:9,III
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
UN:3082
 :GHS09
Číslo CAS:7758-98-7
Vzorec:CuSO₄
MDL číslo:MFCD00010981