0,00 Kč
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Hydroxid sodný
Hydroxid sodný 3 mol/l (3 N) vodný roztok
Hydroxid sodný 3 mol/l (3 N) in aqueous solution
Hydroxid sodný 3 mol/l (3 N) in aqueous solution
5657.5000
:
VWR Chemicals
:
Hydroxid sodný 3 mol/l (3 N) in aqueous solution
5657.5000
:
VWR Chemicals
:
Typ balení:
Plastic container
Bal.:
5 L
Sekvence:
5190
:
:
109 °C (1013 hPa)
:
≤1,11 g/cm³ (20 °C)
:
Ambient
:
215-185-5
:
1824
:
8,II
:
GHS05
:
1310-73-2
:
NaOH
:
MFCD00003548