Manganistan draselný 0.01 M KMnO4 (0.05N) volumetric solution, Fluka™
34266-1L
:
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
- Factor:0.998 - 1.002
:
:100 °C (1,013 hPa)
:0 °C
:1,0 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:231-760-3
:9,III
:GHS09
:7722-64-7
:KMnO₄
:MFCD00011364