ContactUsLinkComponent
Chlorid sodný 5 mol/L (5 M) vodný roztok for molecular biology
Chlorid sodný 5 mol/L (5 M) vodný roztok for molecular biology
Catalog # A7006.1000
Supplier:  PanReac AppliChem
CAS Number:  
Chlorid sodný 5 mol/L (5 M) vodný roztok for molecular biology
Catalog # A7006.1000
Supplier:  PanReac AppliChem
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Plastic bottle for liquids
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • DNases/RNases/Proteases:
    not detectable
  • Composition:
    NaCl: 292.2 g/L
Specification Test Results
About this item
 :
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-598-3
CAS Number:7647-14-5
Formula:NaCl
MDL Number:MFCD00003477