Kyselina chlorovodíková 2 mol/l (2 N) volumetric solution
Dodavatel: REAGECON
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7647-01-0
:
Vzorec:HCl
MDL číslo:MFCD00011324
ADR:8,II
:36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
UN:1789
:GHS05
Teplota pro skladování:Ambient
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Thiosíran sodný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR®, Sklíčka mikroskopická
Dodavatel: VWR Collection
Voda, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient grade for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
Aceton ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Chlorid sodný, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck