2-Nitrofenol 100 µg/ml v methanolu
Katalogové číslo EHERXA15590200ME
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 mL
- Čí. CAS:88-75-5
- Popis:2-Nitrofenol 100 µg/ml v methanolu
- Vzorec:C₆H₅NO₃
- Popis:2-Nitrophenol