Zirkon 10000 mg/L Zr in 10% kyselině chlorovodíkové (from ZrOCl₂) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
Katalogové číslo 1.70390.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Koncentrace:10000 mg/L
- Matrice:10% HCl
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Nástavec:Zirconium
- Symbol:Zr
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to SRM from NIST.