ContactUsLinkComponent
Zirkon 1000 mg/L v 2M kyselině chlorovodíkové (from ZrOCl₂) Certipur® standard pro AAS, Supelco®
Catalog # 1.70234.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Zirkon 1000 mg/L v 2M kyselině chlorovodíkové (from ZrOCl₂) Certipur® standard pro AAS, Supelco®
Catalog # 1.70234.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2 M HCl
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Nástavec:
    Zirconium
  • Symbol:
    Zr
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to SRM from NIST.