ContactUsLinkComponent
cín 1.000 mg/l v 10% kyselině chlorovodíkové (from Sn) ARISTAR® standard pro ICP
cín 1.000 mg/l v 10% kyselině chlorovodíkové (from Sn) ARISTAR® standard pro ICP
Catalog # 456242U
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
cín 1.000 mg/l v 10% kyselině chlorovodíkové (from Sn) ARISTAR® standard pro ICP
Catalog # 456242U
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    10% HCl
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Nástavec:
    Tin
  • Symbol:
    Sn
Specifications
About this item
Sn in HCl.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
Supplied with certificate of analysis.