zinek 10.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from Zn) ARISTAR® standard pro ICP
Dodavatel: VWR Chemicals
Certifikáty
O tomto produktu
Zn in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, tested in an ISO Guide 34 / ISO17025 accredited laboratory.
Supplied with certificate of analysis.
Specifikace
- Environmentally Preferable:
Specifikace
Související informace
Certifikáty
Hledat podle čísla šarže125 ml Plastic bottle for liquids DIN 24 (ZPACK15150125) 500 ml Plastic bottle for liquids DIN 28 (ZPACK15150500)
Informace o balení
VWR® for Calibrations
Produktová literatura
Frequently Bought Together