Thalium 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from Tl) ARISTAR® standard pro ICP
Katalogové číslo 456162V
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- Nástavec:Thallium
- Symbol:Tl
Specifikace
O tomto produktu
Tl in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.