Terbium standard solution, 10 mg/L Tb in 5% nitric acid (from Tb₄O₇), standard for ICP, Specpure®
Katalogové číslo 45266.AE
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- Nástavec:Terbium
- Symbol:Tb
Specifikace
O tomto produktu
Certifications: Traceable to NIST.