Telur 1000 mg/L v 0,5 M kyselině dusičné (from H₆TeO₆) Certipur® standard pro AAS, Supelco®
Katalogové číslo 1.19514.0100
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrix:0,5 M HNO₃
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- Environmentally Preferable:
- M-Clarity quality level:MQ100
- Nástavec:Tellurium
- Symbol:Te
Specifikace
O tomto produktu
Certifications: Traceable to SRM from NIST.