ContactUsLinkComponent
Telur 10 mg/L Te in 5% kyselině dusičné (from Te) Specpure® standard pro ICP
Telur 10 mg/L Te in 5% kyselině dusičné (from Te) Specpure® standard pro ICP
Catalog # 45265.AE
CAS Number:  
Telur 10 mg/L Te in 5% kyselině dusičné (from Te) Specpure® standard pro ICP
Catalog # 45265.AE
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    10 mg/L
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Nástavec:
    Tellurium
  • Symbol:
    Te
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to NIST.