Křemík 10000 mg/L in 4% roztoku hydroxidu sodného (from SiO₂) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
Katalogové číslo 1.70386.0100
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:10000 mg/L
- Matrice:4% NaOH
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Nástavec:Silicon
- Symbol:Si
Specifikace
O tomto produktu
Certifications: Traceable to SRM from NIST.