Křemík 10.000 mg/l ve vodě se stopami kyseliny fluorovodíkové (from (NH4)2SiF6) ARISTAR® standard pro ICP
Catalog # 456012Y
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:10000 mg/L
- Matrice:H₂O/tr HF
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- Nástavec:Silicon
- Symbol:Si
Specifikace
O tomto produktu
(NH₄)₂ SiF₆ in H₂O tr. HF.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.