Křemík 1000 mg/L in 2% roztoku hydroxidu sodného (from SiO₂) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
1.70365.0100
: Merck
:
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:2% NaOH
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Nástavec:Silicon
- Symbol:Si
: Traceable to SRM from NIST.