Paladium 10.000 mg/l v 10% kyselině chlorovodíkové (from Pd) ARISTAR® standard pro ICP
Katalogové číslo 455772X
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:10000mg/L
- Matrix:10% HCl
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- Environmentally Preferable:
- Nástavec:Palladium
- Symbol:Pd
Specifikace
O tomto produktu
Pd in HCl 10%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.