Molybden 1.000 mg/l ve vodě AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
Certifikáty
O tomto produktu
- Sledovatelně k SRM od NIST
- vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025 dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%
Frequently Bought Together