ContactUsLinkComponent
Lithium 1000 mg/L v zřed. kyselině dusičné (from LiNO₃) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
Lithium 1000 mg/L v zřed. kyselině dusičné (from LiNO₃) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
Catalog # 1.70329.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Lithium 1000 mg/L v zřed. kyselině dusičné (from LiNO₃) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
Catalog # 1.70329.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    Nitric acid dil.
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Environmentally Preferable:
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Nástavec:
    Lithium
  • Symbol:
    Li
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to SRM from NIST.