ContactUsLinkComponent
Lithium 200 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from Li) ARISTAR® standard pro iontovou chromatografií
Lithium 200 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from Li) ARISTAR® standard pro iontovou chromatografií
Catalog # 458322E
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Lithium 200 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from Li) ARISTAR® standard pro iontovou chromatografií
Catalog # 458322E
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    200 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Nástavec:
    Lithium
  • Symbol:
    Li
Specifications
About this item
Li in H₂O tr.HNO₃.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.