Draslík 10000 mg/L v zřed. kyselině dusičné (from KNO₃) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
Katalogové číslo 1.70377.0100
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:10000mg/L
- Matrice:2-3% HNO₃
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Nástavec:Draslík
- Symbol:K
Specifikace
O tomto produktu
Certifications: Traceable to SRM from NIST.