ContactUsLinkComponent
Draslík 1000 mg/L v zřed. kyselině dusičné (from KNO₃) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
Draslík 1000 mg/L v zřed. kyselině dusičné (from KNO₃) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
Katalogové číslo 1.70342.0100
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
undefined
Draslík 1000 mg/L v zřed. kyselině dusičné (from KNO₃) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
Katalogové číslo 1.70342.0100
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2-3% HNO₃
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Nástavec:
    Draslík
  • Symbol:
    K
Specifikace
O tomto produktu
Certifications: Traceable to SRM from NIST.