ContactUsLinkComponent
Draslík 1000 mg/L v 0,5 M kyselině dusičné (from KNO₃) Certipur® standard pro AAS, Supelco®
Draslík 1000 mg/L v 0,5 M kyselině dusičné (from KNO₃) Certipur® standard pro AAS, Supelco®
Catalog # 1.70230.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Draslík 1000 mg/L v 0,5 M kyselině dusičné (from KNO₃) Certipur® standard pro AAS, Supelco®
Catalog # 1.70230.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    0,5 M HNO₃
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Nástavec:
    Draslík
  • Symbol:
    K
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to SRM from NIST.