ContactUsLinkComponent
Draslík 200 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from K) ARISTAR® standard pro iontovou chromatografií
Draslík 200 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from K) ARISTAR® standard pro iontovou chromatografií
Katalogové číslo 458302A
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
Draslík 200 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from K) ARISTAR® standard pro iontovou chromatografií
Katalogové číslo 458302A
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Koncentrace:
    200 mg/L
  • Matrice:
    H₂O/tr HNO₃
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Nástavec:
    Draslík
  • Symbol:
    K
Specifikace
O tomto produktu
K in H₂O tr.HNO₃.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.