ContactUsLinkComponent
Indium 10.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from In) ARISTAR® standard pro ICP
Indium 10.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from In) ARISTAR® standard pro ICP
Katalogové číslo 455492J
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
Indium 10.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from In) ARISTAR® standard pro ICP
Katalogové číslo 455492J
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Koncentrace:
    10000 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Nástavec:
    Indium
  • Symbol:
    In
Specifikace
O tomto produktu
In in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.