Indium 1000 mg/L v zřed. kyselině dusičné (from In(NO₃)₃) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
Katalogové číslo 1.70324.0100
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Nástavec:Indium
- Symbol:In
Specifikace
O tomto produktu
Certifications: Traceable to SRM from NIST.