Indium 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from In) ARISTAR® standard pro ICP
Dodavatel: VWR Chemicals
Certifikáty
O tomto produktu
In in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.
Výprodej na omezený čas
Vybrané položky jsou momentálně ve výprodeji
Specifikace
- Environmentally Preferable:
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together