Indium 1000 mg/L v 0,5 M kyselině dusičné (from In(NO₃)₃) Certipur® standard pro AAS, Supelco®
1.19504.0100
: Merck
:
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:0,5 M HNO₃
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Nástavec:Indium
- Symbol:In
: Traceable to SRM from NIST.