ContactUsLinkComponent
Erbium 10.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from Er2O3) ARISTAR® standard pro ICP
Erbium 10.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from Er2O3) ARISTAR® standard pro ICP
Catalog # 455334T
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
Erbium 10.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from Er2O3) ARISTAR® standard pro ICP
Catalog # 455334T
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Koncentrace:
    10000 mg/L
  • Matrice:
    2-5% HNO₃
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    500 mL
  • Nástavec:
    Erbium
  • Symbol:
    Er
Specifikace
O tomto produktu
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certifications: Supplied with certificate of analysis.