Kobalt 10000 mg/L Co in dil. kyselině dusičné (from Co(NO₃)₂) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
Katalogové číslo 1.70375.0100
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:10000 mg/L
- Matrice:2-3% HNO₃
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Nástavec:Kobalt
- Symbol:Co
Specifikace
O tomto produktu
Certifications: Traceable to SRM from NIST.