Cer 10.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from (NH4)2Ce(NO3)6) ARISTAR® standard pro ICP
Katalogové číslo 455192A
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:10000 mg/L
- Matrice:2-5% HNO₃
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- Nástavec:Cerium
- Symbol:Ce
Specifikace
O tomto produktu
(NH₄)₂ Ce(NO₃)₆ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.