Vápník 1000 mg/L v zřed. kyselině dusičné (from Ca(NO₃)₂) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
Katalogové číslo 1.70308.0100
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:2-3% HNO₃
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Nástavec:Kalcium
- Symbol:Ca
Specifikace
O tomto produktu
Certifications: Traceable to SRM from NIST.