ContactUsLinkComponent
Vápník 1000 mg/L v 0,5 M kyselině dusičné (from Ca(NO₃)₂) Certipur® standard pro AAS, Supelco®
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    0,5 M HNO₃
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Environmentally Preferable:
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Nástavec:
    Kalcium
  • Symbol:
    Ca
 : Traceable to SRM from NIST.