Vismut 1000 mg/L Bi in dilute kyselině dusičné (from Bi(NO₃)₃) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
1.70306.0100
: Merck
:
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Nástavec:Bismut
- Symbol:Bi
: Traceable to SRM from NIST.