Síra 10000 mg/L ve vodě (from H₂SO₄) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
Katalogové číslo 1.70385.0100
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:10000 mg/L
- Matrice:H₂O
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Nástavec:Sulphur
- Symbol:S
Specifikace
O tomto produktu
Certifications: Traceable to SRM from NIST.