Hydroxid sodný 100 g/l in aqueous solution
VWRS83926.550
:
- Typ balení:Plastový sud
- Bal.:200 L
- Sekvence:5549
- Environmentally Preferable:
: Caustic soda
:
:119…135 °C (1013 hPa)
:9…10 °C
:1,53 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:215-185-5
:1824
:8,II
:GHS05
:1310-73-2
:NaOH
:MFCD00003548