Chlornan sodný solution, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
7668.1000
: Avantor
:
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
- Active Chlorine:0.055 - 0.075%
- pH at 25 °C:min. 11.5
:
:111 °C (1013 hPa)
:–30…–20 °C
:1,22…1.25 g/cm³ (20 °C)
:Refrigerator
:231-668-3
:1791
:8,II
:GHS05
:GHS09
:7681-52-9
:ClNaO
:MFCD00011120