Petrolether, 40 °C ~, EMPLURA®, Supelco®
Katalogové číslo 1.00915.1000
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Boiling range (30-40°C):≥ 90 % (v/v)
- Free acid (as CH₃COOH):≤ 0.0005 %
- Density (d 20 °C/ 4 °C):0.623 - 0.627
- Readily carbonizable substances:conforms
- Evaporation residue:≤ 0.0020 %
- Water:≤ 0.010 %
- Aromatics (as benzene):≤ 0.01 %
- Sulfur compounds (as S):≤ 0.01 %
- Al (Aluminium):≤ 0.00002 %
- Ba (Barium):≤ 0.00001 %
- Ca (Calcium):≤ 0.0001 %
- Cd (Cadmium):≤ 0.00001 %
- Co (Cobalt):≤ 0.00001 %
- Cr (Chromium):≤ 0.000003 %
- Cu (Copper):≤ 0.000003 %
- Fe (Iron):≤ 0.000003 %
- K (Potassium):≤ 0.00003 %
- Mg (Magnesium):≤ 0.00001 %
- Mn (Manganese):≤ 0.000003 %
- Na (Sodium):≤ 0.0001 %
- Ni (Nickel):≤ 0.000003 %
- Pb (Lead):≤ 0.00001 %
- Sr (Strontium):≤ 0.000003 %
- Zn (Zinc):≤ 0.00003 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Bod varu:∼40 °C (1013 hPa)
Hustota:0,62 g/cm³ (20 °C)
UN:1268
ADR:3,I
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:265-151-9
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:64742-49-0
:64742-82-1
MDL číslo:MFCD00081849