0,00 Kč
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Standardy
Standardy organické
Cypermethrin 100 µg/ml
Cypermethrin 100 µg/ml
Cypermethrin 100 µg/ml
PROOCILULM74531.2
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Cypermethrin 100 µg/ml
PROOCILULM74531.2
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
1,2 mL
Čí. CAS:
52315-07-8
Popis:
Cypermethrin 100 µg/ml
Vzorec:
C₂₂H₁₉Cl₂NO₃
Popis:
Cypermethrin