ContactUsLinkComponent
Kyselina pikrová 1.2% vodný roztok, TECHNICAL
Kyselina pikrová 1.2% vodný roztok, TECHNICAL
Katalogové číslo 84512.260
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
Kyselina pikrová 1.2% vodný roztok, TECHNICAL
Katalogové číslo 84512.260
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    500 mL
  • Sekvence:
    2725
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay:
    1.0 - 1.2%
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
 :229.11 g/mol
EINECS:201-865-9
Číslo CAS:88-89-1
Vzorec:C₆H₃N₃O₇
MDL číslo:MFCD00007102