0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Phenol liquefied/tris-Cl
Phenol liquefied/tris-Cl, Gen-Apex for DNA extraction
Phenol liquefied/tris-Cl, Gen-Apex for DNA extraction
Phenol liquefied/tris-Cl, Gen-Apex for DNA extraction
33595.188
:
VWR Chemicals
:
Phenol liquefied/tris-Cl, Gen-Apex for DNA extraction
33595.188
:
VWR Chemicals
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
100 mL
Sekvence:
2440
:
:
Ambient
:
203-632-7
:
2821
:
6.1,II
:
GHS06
:
GHS05
:
GHS08
:
108-95-2
:
C₆H₅OH