ContactUsLinkComponent
Kongo červeň 1% in aqueous solution
  31727.295
 :  
undefined
Kongo červeň 1% in aqueous solution
  31727.295
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
  • Appearance:
    Dark red liquid
  • Identification:
    Passes test
 :
 :~100 °C (1013 hPa)
 :1 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :209-358-4
 :573-58-0
 :C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
 :MFCD00004028