Kyselina fosforečná 150 ml/l, AVS TITRINORM for TOC
Katalogové číslo 310337.2500
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
Specifikace
O tomto produktu
:
Hustota:1,1 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-633-2
UN:1805
ADR:8,III
:GHS05
Číslo CAS:7664-38-2
Vzorec:H₃PO₄
MDL číslo:MFCD00011340