Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) (7 mg/ml FeSO₄) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution, for COD determination according to NF T 90-101 standard
Katalogové číslo 30890.188
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- Sekvence:2440
Specifikace
O tomto produktu
:
EINECS:238-676-6
Číslo CAS:14634-91-4
Vzorec:C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MDL číslo:MFCD00036428